Learn More
Amyloid Precursor Protein (APP) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12673337 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12673337 7 mL Prediluted 7 Milliliter
12663337 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12623337 1 mL Concentrated 1 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 12673337
Marke: Epredia RB9023R7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments.
Recognizes APP (b-APP770), MW 110kDa. Predicted to recognize Β-APP695 and Β-APP751. Amyloid precursor protein (APP) and APP-like proteins are transmembrane glycoproteins with a similar modular domain structure.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: N-terminal
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to N-terminal of human APP
Molecular Weight: 110kDa
Positive Control: Brain
Cellular Localization: Cytoplasmic and extracellular
This antibody is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Amyloid Precursor Protein (APP)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to N-terminal of human APP
Menge 7 mL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Form Prediluted
Isotype IgG