Beschreibung
Erzielen Sie eine scharfe Färbung und minimales Hintergrundrauschen mit Thermo Scientific™ Labor Vision™ Antikörper-Verdünnungsmittel OP Quanto.
- Enthält ein proteinstabilisierendes Mittel und Konservierungsmittel
- Eignet sich für den Einsatz als Negativkontrollen-Reagenz bei immunhistochemischen Färbungen
- Konzentrierte Antikörper können zum geeigneten Titer verdünnt werden, angegeben auf dem Datenblatt zu den einzelnen Antikörpern oder anwenderbestimmt, um eine optimale Färbung zu erreichen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 125 mL |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Produkttyp | Antikörperverdünnungsmittel OP Quanto |
| Menge | 125 ml |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen