Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Autostainer 480S-2D für 48 Objektträger mit 2D-Barcode-Leser und PT-Modul 240V
Artikelnummer. 15869452 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
1 bis 48 Objektträger/Lauf
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektträgerkapazität Packungsgröße
15869452 1 bis 48 Objektträger/Lauf 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produkte auf dieser Seite können Spannungen aufweisen, die in Nordamerika nicht Standard sind. Bitte genau prüfen.
Artikelnummer. 15869452 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A80500027
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Produkte auf dieser Seite können Spannungen aufweisen, die in Nordamerika nicht Standard sind. Bitte genau prüfen.
Färben Sie mindestens 108 Objektträger mit diesem schnellen, platzsparenden Gerät, das flexible Optionen für die Arbeitsablauf-Ansprüche in jedem Labor bietet.
Vorteile:
  • 1 bis 48 Objektträger, jeweils individuell programmierbar
  • Vom Anwender angegebene Protokolle und Auswahl an Reagenzien
  • Mehrere Färbeläufe pro Tag
  • Wirklich freihändiger, selbsttätiger Betrieb mit erweiterten Timer-Funktionen für eine Verwendung über Nacht
  • Einfach, auf Windows™ 7 basierende Programmierung
  • Modulare Optionen mit bis zu vier Einheiten von einem PC aus gesteuert
  • Ergänzt durch das Epredia™ PT-Modul, entwickelt für die vollautomatische, gleichzeitige Wachsentfernung und Epitop-Wiederherstellung (das PT-Modul ist getrennt bzw. in einem Systempaket erhältlich).
  • Die Softwarelogik für einen schnellen Durchfluss ermöglicht eine flexible Programmierung, Anwenderfreundlichkeit und die Kontrolle der IHC-Kosten.
Systemmerkmale:
  • Mit 2D-Daten-Matrix-Barcodierung für Objektträger und Reagenzien
  • Kann ohne zusätzliche Kosten für Forschungs- und Diagnoseanwendungen programmiert werden
  • Schnelle Scans durch hochpräzise Detektortechnologie 
  • Mit integriertem digitalen Barcode-Lesegerät
  • Vollständig konfigurierte 2D-Daten-Matrix-Software und Druckerschnittstelle
  • Barcode-Steuerung aller Protokoll-, Reagenz- und Objektträger-Anwendungen
  • Im Voraus druckbare Matrix-Etiketten mit benutzerdefinierter Autoprogrammierung
  • Anpassbar an proprietäre 2D-markierte Reagenzien oder benutzerdefinierte Reagenzien/Etiketten
  • Optionale individuelle Deaktivierung von Objektträgern und/oder Reagenz-Barcodierung
Enthält:
  • Autostainer mit 48 Objektträgern mit 2D-Matrix-Barcode-Lesegerät
  • Computer
  • Monitor
  • Etikettendrucker
  • Dokumentdrucker
  • Drei metallverstärkte Objektträgerkörbe aus ABS-Kunststoff
  • Reagenziengestell, Reagenzröhrchen und Verschlusskappen
  • Autostainer-Sonde, Reinigungs-Reagenz-Set
  • Puffer-Spülflasche
  • Waschpuffer, entionisiertes Wasser und Abfallbehälter
  • Universalnetzteil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Autostainer 480S + PT-Modul 240 V
Objektträgerkapazität 1 bis 48 Objektträger/Lauf
Verschleppung < 10-6
Reagenzkapazität Bis zu 40 Reagenzien/Durchlauf, 12 ml/Reagenz
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur
Gewicht (metrisch) ca. 54 kg
Höhe (metrisch) 58 cm
Länge (metrisch) 67 cm
Breite (metrisch) 76 cm
Spannung 240 V