Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Ziege-Anti-Polyvalent (biotinyliert, gebrauchsfertig)
Artikelnummer. 12674047 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
60 ml
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
60 Milliliter
Artikelnummer. 12674047
Marke: Epredia™ TP060BN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie mit der Epredia™ Lab Vision™ Ziege-Anti-Polyvalent (biotinyliert, gebrauchsfertig) ein Streptavidin-Biotin-markiertes immunenzymatisches Antigen-Detektionssystem.
Nutzen Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Ziege-Anti-Polyvalent (biotinyliert, gebrauchsfertig) ein Streptavidin-Biotin-markiertes immunenzymatisches Antigen-Detektionssystem.
Dieses Verfahren beinhaltet die sequenzielle Inkubation der Proben mit einem unkonjugierten Primärantikörper, der für das Zielantigen spezifisch ist, einem biotinylierten Sekundärantikörper, der mit dem Primärantikörper reagiert, Enzym-markiertem Streptavidin und Substrat-Chromogen.
  • Spezies: Ziege
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Konjugat: Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Biotin
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttyp Anti-Polyvalent
Menge 60 ml
Spezies Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)