Learn More
CD155/PVR (Poliovirus Receptor) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12621517 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Konjugat:
Biotin
Unconjugated
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Konjugat Konzentration unitSize
12621517 100 μL Biotin 200μg/mL 100 Mikroliter
12631517 500 μL Biotin 200μg/mL -
12651517 100 μL Unconjugated 200μg/mL -
12661517 500 μL Unconjugated 200μg/mL 500 Mikroliter
12641517 1 mL Unconjugated 200μg/mL 1 Milliliter
12681517 100 μL Unconjugated 1mg/mL 100 Mikroliter
12671517 200 μL Unconjugated 1mg/mL 200 Mikroliter
7 options
Artikelnummer. 12621517
Marke: Epredia MS465B0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results in immunofluorescence and flow cytometry applications.
PVR is a member of Ig-superfamily with 3 Ig-domains in arrangement V-C-C. Four mRNAs are produced from a single gene for PVR, (mapped to human chromosome band 19q13.1-13.2). Two of the mRNAs (called H20A and H20B or α and κ,) encode cell surface molecules of about 43kDa and 45kDa polypeptide backbones, respectively. Two other splice variants, Β and γ, encode secreted molecules of about 44kDa. The cytoplasmic tails are short (aa 35-50) and are rich in serine phosphorylated residues.
Host Species: Mouse
Clone: D171
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Monkey. Does not react with pig, dog, rabbit, rat, hamster and mouse. Others not known.
Epitope: aa 35-50
Immunogen: HeLa cells
Molecular Weight: 60-80kDa
Positive Control: HeLa, SV 80, HEp-2, RD, A431, HL-60, U-937 cells; Monkey Vero, GMK, or TC-7 cells
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
  • Inhibits Replication of Poliovirus in HeLa Cells
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD155 Ab-1
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon D171
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HeLa cells
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Adhesion
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Non-human Primate
Form Concentrated
Isotype IgG1