Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD23 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Artikelnummer. p-4545400 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12692177 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12602187 500 μL Concentrated 500 Mikroliter
12682177 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12672177 7 mL Prediluted 7 Milliliter
12662177 12 mL Ready-to-Use 12 Milliliter
5 options
Artikelnummer. 12692177
Marke: Epredia™ MS729S0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate and reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD23 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
CD23 is identical to low affinity IgE receptor found on B cells. CD23 is expressed on a subpopulation of peripheral blood cells, B lymphocytes and on EBV transformed B lymphoblastoid cell lines. CD23 is also detected in neoplastic cells from cases of B cell chronic lymphocytic leukemia and some cases on centroblastic/centrocytic lymphoma.
Host Species: Mouse
Clone: 1B12
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested.
Epitope: Extracellular
Immunogen: Recombinant external domain of CD23 protein
Molecular Weight: 45 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD23 Ab-1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B12
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant external domain of CD23 protein
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Oncogenesis
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ