Learn More
CD36/GPIIIb/GPIV Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. p-4545750 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
12602267 100 μL 200μg/mL 100 Mikroliter
12612267 500 μL 200μg/mL 500 Mikroliter
12692257 1 mL 200μg/mL 1 Milliliter
12632267 200 μL 1mg/mL 200 Mikroliter
4 options
Artikelnummer. 12602267
Marke: Epredia MS756P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry , immunofluorescence, flow cytometry and function blocking experiment.
CD36 (also known as platelet glycoprotein IV, OKM5-antigen, or platelet glycoprotein IIIb) acts as a receptor for thrombospondin (TSP), collagen, falciparum malaria parasitized erythrocytes, and sickle erythrocytes. It also functions as a scavenger receptor, mediating macrophage uptake of oxidized low-density lipoprotein (LDL), and apoptotic polymorphonuclear leukocytes (PMN). CD36 plays a role in platelet aggregation, macrophage foam cell development, inflammation, and the tissue ischaemia observed in sickle cell disease and cerebral malaria. Ab-3 blocks adhesion of P. falciparum parasitized red blood cells to CD36 and strongly inhibits collagen-induced platelet aggregation.
Host Species: Mouse
Clone: 185-1G2
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Stimulated human leukocytes
Molecular Weight: 88 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Frozen only)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
  • Function Blocking
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD36/GPIIIb/GPIV Ab-3
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 185-1G2
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Stimulated human leukocytes
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hematopoietic
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ