Learn More
CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12659066 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Konzentration:
100ug/mL
1mg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12659066 12 mL Ready-to-Use Prediluted 12 Milliliter
12689056 100 μL Concentrated 100ug/mL 100 Mikroliter
12609066 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12699056 500 μL Concentrated 100ug/mL 500 Mikroliter
12679056 1 mL Concentrated 100ug/mL 1 Milliliter
12649066 7 mL Prediluted Prediluted 7 Milliliter
6 options
Artikelnummer. 12659066
Marke: Epredia MS112RQ
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments with Epredia™ CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
CD45RO (an isoform of leukocyte common antigen) is expressed on most thymocytes, monocytes, macrophages and granulocytes. It is not expressed on normal B lymphocytes. Intrathymic T cell maturation progresses from CD45RA-/CD45RO+ to CD45RA+/CD45RO-; while peripheral T cell maturation progresses from CD45RA+/CD45RO- to CD45RA-/CD45RO+.
Host Species: Mouse
Clone: UCHL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Chimpanzee. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon UCHL-1
Konzentration Prediluted
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Menge 12 mL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Oncogenesis
Primär oder sekundär Primary
Form Ready-to-Use