missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Artikelnummer. 12679056 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Konzentration:
100ug/mL
1mg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12679056 1 mL Concentrated 100ug/mL 1 Milliliter
12689056 100 μL Concentrated 100ug/mL 100 Mikroliter
12609066 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12699056 500 μL Concentrated 100ug/mL 500 Mikroliter
12649066 7 mL Prediluted Prediluted 7 Milliliter
12659066 12 mL Ready-to-Use Prediluted 12 Milliliter
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12679056

Marke: Epredia MS112P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments with Epredia™ CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

CD45RO (an isoform of leukocyte common antigen) is expressed on most thymocytes, monocytes, macrophages and granulocytes. It is not expressed on normal B lymphocytes. Intrathymic T cell maturation progresses from CD45RA-/CD45RO+ to CD45RA+/CD45RO-; while peripheral T cell maturation progresses from CD45RA+/CD45RO- to CD45RA-/CD45RO+.

Host Species: Mouse

Clone: UCHL-1

Isotype: IgG2a/κ

Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Chimpanzee. Does not react with rat. Others not known

Epitope: Not determined

Immunogen: Interleukin-2-dependent human T lymphocytes

Molecular Weight: 180 kDa

Positive Control: Tonsil or lymph node

Cellular Localization: Membrane

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon UCHL-1
Konzentration 100ug/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Menge 1 mL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Oncogenesis
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Non-human Primate
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.