Learn More
CD79a/mb-1 (B-Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
116.28 € - 605.00 €
Spezifikation
Antigen CD79a/mb-1 (B-Cell Marker) Ab-1
Klon HM47/A9
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12611167
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-357-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12671157
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-357-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12601167
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-357-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12641167
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-357-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12651167
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-357-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12631167
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-357-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
512.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A disulphide-linked heterodimer, consisting of mb-1 (or CD79a) and B29 (or CD79b) polypeptides, is non-covalently associated with membrane-bound immunoglobulins on B cells to constitute the B cell Ag receptor. CD79a first appears at pre B cell stage and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas. It is not present in myeloid or T cell lines.
Host Species: Mouse
Clone: HM47/A9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Horse, Cow, Pig, Rabbit, Guinea Pig, Rat, Mouse and Chicken (Plasma cells). Does not react with opossum.
Epitope: GTYQDVGSLNIADVQ
Immunogen: A synthetic peptide consisting of GTYQDVGSLNIADVQ of human CD79a protein
Molecular Weight: 47 kDa
Positive Control: Raji cells, Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
CD79a/mb-1 (B-Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
B-Cell
A synthetic peptide consisting of GTYQDVGSLNIADVQ of human CD79a protein
Primary
HM47/A9
Monoclonal
RUO
Bovine, Chicken, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Non-human Primate, Pig, Rabbit, Rat
IgG2a κ