Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, biotinylated, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation experiments.
151.08 € - 421.33 €
Spezifikation
Antigen CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3
Klon COL-1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12691777
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-613-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12671777
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-613-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12681787
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-613-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: COL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Immunogen: Human colon carcinoma extract
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: LS174T cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and luminal membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Oncogenesis
IgG2a κ
COL-1