Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Citratpuffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x)
Artikelnummer. 12648286 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12648286 500 ml 500 Milliliter
12638286 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12648286 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. AP9003500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 €
    247.35 € / 500 Milliliter
    Sparen 17.65 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie die Reaktivität vieler Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Epredia™ Lab Vision™ Citratpuffer zur wärmeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
  • Citratpuffer, pH 6,0
  • 10X Stammlösung
  • Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 10-fach verdünnt
Lagerungsbedingungen:
  • Bei Raumtemperatur lagern.
  • Bis zu 18 Monate lang stabil.
  • Enthält keine Konservierungsmittel
  • Für Zeiträume über 3 Monate bei 2 bis 8 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Verdünnung 10X
Produkttyp Citrat
Menge 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie
pH 6
Nur für Forschungszwecke