Learn More
Collagen II Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12620657 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Konjugat:
Biotin
Unconjugated
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Konjugat Form Konzentration unitSize
12620657 100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12630657 500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12610657 1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12650657 100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12670657 100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12660657 500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12640657 1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12610667 7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted 7 Milliliter
8 options
Product Code. 12620657
Brand: Epredia MS235B0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and flow cytometry experiments.
Host Species: Mouse
Clone: 2B1.5
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow and Chicken. Others not known.
Epitope: Carboxyl-terminal one quarter of the type II collagen. The epitope for 2B1.5 MAb is not susceptible to digestion of lathyritic type II collagen with recombinant stromelysin
Immunogen: A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
Positive Control: Cartilage in lung or fetus
Cellular Localization: Cartilage matrix
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Collagen II Ab-2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 2B1.5
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ