Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 1mL; 200μg/mL, biotinylated, BSA and azide
Artikelnummer. 12630557 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12630557 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 12630557
Marke: Epredia™ MS210P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results in western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation, biological blockade and flow cytometry applications.
Cyclin D1or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators and is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL)
Host Species: Mouse
Clone: DCS-6
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat and Dog.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human recombinant full-length cyclin D1 protein
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells; Mantle cell lymphomas and breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not Suitable)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Biological Blockade
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclin D1/Bcl-1 Ab-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon DCS-6
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant full length cyclin D1 protein
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ