Learn More
Cyclin D1 Rabbit Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12603657 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
1 mL
7 mL
Form:
Ready-to-Use
Supernatant
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 Milliliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12603657 1 mL Supernatant 1 Milliliter
12663647 7 mL Ready-to-Use 7 Milliliter
12693647 100 μL Supernatant 0.10 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 12603657
Marke: Epredia RM2113S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cyclin D1, Rabbit Monoclonal Antibody.
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is a key cell cycle regulator. It functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the retinoblastoma protein that releases transcription factors to initiate DNA replication. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms. In lymphoid lesions, with the exception of few rare diseases, it is specific for mantle cell lymphoma (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: EPR2241IHC
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to residues near the C-terminus of human Cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: Mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclin D1
Anwendungen Immunohistochemistry
Klon EPR2241IHC
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to residues near the C-terminus of human Cyclin D1
Menge 1 mL
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Supernatant