Learn More
Cytokeratin 19 Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12610437 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12610437 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12630437 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12620437 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12690427 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12610447 7 mL Prediluted Prediluted 7 Milliliter
5 options
Artikelnummer. 12610437
Marke: Epredia MS1902P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting procedures with Epredia™ Cytokeratin 19 Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
Cytokeratin 19 is a member of type I acidic subfamily of intermediate filaments. It is expressed in various human tissues except in liver. Keratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, antibody to keratin 19 is useful in the identification of liver metastasis.
Host Species: Mouse
Clone: RCK108
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Cytoskeleton preparation of T24 cells
Molecular Weight: 40 kDa
Positive Control: LS174T and HT29 cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 19 Ab-5
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon RCK108
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Cytoskeleton preparation of T24 cells
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytoskeletal Protein
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG1