Learn More
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: 1.1
Isotype: Unknown
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: Synthetic peptide of human DOG1
Molecular Weight: 78 kDa
Positive Control: Gastrointestinal Stromal Tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Dog1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klon | 1.1 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Synthetic peptide of human Dog1 |
| Menge | 7 mL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.