Learn More
DOG1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12670487 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Purified
Ready-to-Use
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12670487 100 μL Purified 100 Mikroliter
12680487 1 mL Purified 1 Milliliter
12600497 7 mL Ready-to-Use 7 Milliliter
12610497 12 mL Ready-to-Use 12 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 12670487
Marke: Epredia MS1933P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Dog1, Mouse Monoclonal Antibody.
DOG1 is a cell surface protein of unknown function selectively expressed in gastrointestinal stromal tumors (GIST). Among GIST cases with KIT mutations the DOG1 antibody identified 11% more cases than c-Kit antibody1. DOG1 identifies vast majority of both c-Kit negative and PDGFRA mutated GIST cases that may still benefit from imatinib mesylate (Gleevac), an inhibitor of the kit tyrosine kinase2. In addition, DOG1 immunoreactivity is seen in fewer cases of mesanchymal, epithelial tumors and melanomas when compared with c-Kit. The use of this highly sensitive and specific novel marker will increase the accuracy of GIST diagnosis.
Host Species: Mouse
Clone: 1.1
Isotype: Unknown
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: Synthetic peptide of human DOG1
Molecular Weight: 78 kDa
Positive Control: Gastrointestinal Stromal Tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dog1
Anwendungen Immunohistochemistry
Klon 1.1
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide of human Dog1
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Purified