Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: 1.1
Isotype: Unknown
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: Synthetic peptide of human DOG1
Molecular Weight: 78 kDa
Positive Control: Gastrointestinal Stromal Tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Dog1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klon | 1.1 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Synthetic peptide of human Dog1 |
| Menge | 1 mL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Human |
| Mehr anzeigen |