Description
Host Species: Rabbit
Clone: SP1
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Hamster. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminal of human estrogen receptor
Molecular Weight: 67 kDa
Positive Control: Breast CA, MCF-7 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence (Not verified)
- Flow Cytometery (Not verified)
Spécification
Spécification
| Antigen | Estrogen Receptor (SP1) |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SP1 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptide derived from C-terminal of human estrogen receptor |
| Menge | 100 μL |
| Regulatorischer Status | IVD |
| Forschungsgebiet | Steroids Hormones and Growth Factors |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.