Learn More
Growth Hormone, Human/hGH, Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments.
115.26 € - 505.00 €
Spezifikation
Antigen Growth Hormone, Human/hGH Ab-3
Klon GH01 / #2 + GH02 / #7
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12669566
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1328-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12679566
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1328-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
388.00 €
363.34 € / 500 Mikroliter
Sparen 24.66 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12639566
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1328-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12629576
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1328-R7
7 mL Prediluted Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
hGH is produced by the somatotroph cells in the pituitary. hGH acts through binding to membrane receptors that belong to the cytokine receptor superfamily. Ligand binding induces receptor dimerization and activation of the receptor-associated kinase: JAK2; this results in phosphorylation of the kinase itself, of the receptor, and of many cellular proteins including the Stat proteins as well as adaptors leading to the activation of the Ras/MAP kinase pathway and of the PI-3 kinase pathway.
Host Species: Mouse
Clone: GH01/#2 + GH02/#7
Isotype: IgG2a/κ + IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant human growth hormone
Molecular Weight: ∽22 kDa
Positive Control: Recombinant human growth hormone, Human anterior pituitary
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Growth Hormone, Human/hGH Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
GH01 / #2 + GH02 / #7
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
Purified recombinant human growth hormone