Learn More
Heat Shock Protein 90α/hsp90α (HSP86) Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12642837 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Zusammensetzung:
Purified w/o BSA and Azide
Purified with BSA and Azide
Ready-to-use
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Form Zusammensetzung unitSize
12642837 100 μL Concentrated Purified with BSA and Azide 100 Mikroliter
12652837 500 μL Concentrated Purified with BSA and Azide -
12632837 500 μL Concentrated Purified w/o BSA and Azide 500 Mikroliter
12612837 1 mL Concentrated Purified with BSA and Azide 1 Milliliter
12672837 7 mL Prediluted Ready-to-use -
5 options
Artikelnummer. 12642837
Marke: Epredia RB119P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation experiments.
Cells respond to heat and chemical stress by inducing the synthesis of a group of proteins referred to as heat shock proteins. HSP90 is present in cells at high levels in the cytoplasm and is composed of two separate gene products, HSP90α and HSP90Β.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: aa 2-12
Immunogen: A synthetic 11-mer peptide, corresponding to aa 2-12 (PEETQTQDQPM-Cys) from the N-terminus end of mouse heat shock protein 90α (hsp90α)
Molecular Weight: 86 kDa
Positive Control: LS174T cells, MAD109 cells or breast CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Heat Shock Protein 90alpha/hsp90alpha (HSP86) Ab-1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Purified with BSA and Azide
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic 11-mer peptide, corresponding to aa 2-12 (PEETQTQDQPM-Cys) from the N-terminus end of mouse heat shock protein 90alpha (hsp90alpha)
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stress Response
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Form Concentrated
Isotype IgG