Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marke:  Epredia™ MS-314-R7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12690957
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beskrivelse
Beskrivelse
Hepatitis B virus causes type B hepatitis and it belongs to hepadnavirus family. It is spherical in shape with a diameter of 42nm. It contains a 27nm partially double stranded DNA core enclosed within a lipoprotein coat. The antigenic activity of the nucleocapsid core is designated as hepatitis B core antigen. The antigens in the outer surface are called as hepatitis B virus surface antigens. Core antigens are localized within the nuclei whereas the surface antigens are present in the cytoplasm of the infected cells. Antibodies to surface antigens appear in circulation at an early stage of infection whereas the antibodies to the core antigens are detected after several weeks.
Host Species: Mouse
Clone: T9; same as 3E7
Isotype: IgG1/λ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified HBVsAg, subtype ayw3
Positive Control: Hepatitis B virus infected liver
Cellular Localization: Cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1
Monoclonal
Unconjugated
Purified HbsAg, subtype ayw3
ASR
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
T9; same as 3E7
Mouse
7 mL
Infectious Disease
Human
IgG1 λ
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.