Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HER-2/c-erB-2/neu Rabbit Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 12693677 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12693677 100 μL 100 Mikroliter
12683677 500 μL 500 Mikroliter
12673677 1 mL 1 Milliliter
12653677 7 mL 7 Milliliter
12663677 12 mL 12 Milliliter
5 options
Artikelnummer. 12693677
Marke: Epredia™ RM9103S0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ HER-2/c-erB-2/neu, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase of the c-erbB family. It is closely related in structure to the epidermal growth factor receptor. c-erbB-2 oncoprotein is detectable in a proportion of breast and other adenocarconomas, as well as transitional cell carcinomas. In the case of breast cancer, expression determined by immunohistochemistry has been shown to be associated with poor prognosis.
Host Species: Rabbit
Clone: SP3
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant protein encoding extracellular domain of human HER-2
Molecular Weight: 185 kDa
Positive Control: Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HER-2/c-erB-2/neu
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SP3
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encoding extracellular domain of human HER-2
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Oncogenesis
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG