Learn More
Helicobacter pylori Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12633447 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
100 μL
12 mL
500 μL
7 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12633447 1 mL 1 Milliliter
12643447 100 μL 100 Mikroliter
12653447 500 μL 500 Mikroliter
12673447 7 mL 7 Milliliter
12693447 12 mL 12 Milliliter
5 options
Artikelnummer. 12633447
Marke: Epredia RB9070P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Helicobacter pylori, Rabbit Polyclonal Antibody.
Helicobacter pylori is known to cause peptic ulcers and chronic gastritis in human. It is associated with duodenal ulcers and may be involved in development of adenocarcimona and low grade lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue in the stomach.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Helicobacter pylori
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified Helicobacter pylori
Positive Control: Helicobacter pylori infected tissue
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Helicobacter pylori
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Klon Polyclonal
Konzentration 200µg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified Helicobacter pylori
Menge 1 mL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Infectious Disease
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies H. pylori
Form Concentrated
Isotype IgG