Learn More
Insulin Receptor (β-subunit) Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12641857 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
12641857 200 μL 1mg/mL 200 Mikroliter
12601857 100 μL 200μg/mL 100 Mikroliter
12611857 500 μL 200μg/mL 500 Mikroliter
12681847 1 mL 200μg/mL 1 Milliliter
12621857 100 μL 1mg/mL 100 Mikroliter
5 options
Artikelnummer. 12641857
Marke: Epredia MS635PABX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Insulin Receptor (β-Subunit) Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
The human insulin receptor is a heterotetrameric membrane glycoprotein consisting of disulfide-linked subunits in a Β-α-α-Β configuration. The Β-subunit (95kDa) possesses a single transmembrane domain with tyrosine kinase acivity, whereas the α-subunit (135kDa) is completely extracellular.
Host Species: Mouse
Clone: CT-1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat.
Epitope: aa-GRVLTLPRS- within the C-terminus
Immunogen: A 15-mer synthetic peptide corresponding to aa Tyr-KKNGRILTLPRSNPS from the C-terminal of human insulin receptor β-subunit
Molecular Weight: 95kDa
Positive Control: IM-9 lymphocyte cells
Cellular Localization: Membrane Ab-5 reacts with autophosphorylated and unoccupied receptors as well as the receptor-insulin complex. Ab-5 does not affect insulin-stimulated autophosphorylation.
Recommended for:
  • Immunoprecipitation
  • Affinity Purification (With peptide elution)
  • ELISA (As capture antibody only)
  • Tyrosine Kinase Assay (Ab-mediated capture on microplates)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Insulin Receptor (beta-Subunit) Ab-5
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon CT-1
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A 15-mer synthetic peptide corresponding to aa Tyr-KKNGRILTLPRSNPS from the C-terminal of human insulin receptor Beta-subunit
Menge 200 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Steroids Hormones and Growth Factors
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ