Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Mayer-Hämatoxylin
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
60 mL
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
60 Milliliter
Beschreibung
Für histologische Anwendungen entwickelt, bietet Thermo Scientific™ Lab Vision™ Mayer's Hämatoxylin eine hervorragende Qualität.
- Erfordert etwas längere Anwendungszeiten
- Auf Basis der von Mayer entwickelten Originalformulierung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | Mayer's Hämatoxylin |
| Menge | 125 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mayer's Hematoxylin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: glycerin, acetic acid
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen