Learn More
Microphthalmia (Transcription Factor) (MiTF) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Host Species: Mouse
Clone: D5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Dog. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: N-terminal fragment of human Mi protein
Molecular Weight: 52-56kDa doublet
Positive Control: 501 Mel cells, Melanoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting (Not verified)
- Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Microphthalmia (Transcription Factor) (MiTF) Ab-2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | D5 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | N-terminal fragment of human Mi protein |
| Menge | 500 μL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.