Learn More
Epredia™ Lab Vision™ MultiVision Polymer-Nachweissystem: Anti-Maus-HRP und Anti-Kaninchen-AP
Artikelnummer. 12693987 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
12mL
Packungsgröße:
12 Milliliter
Artikelnummer. 12693987
Marke: Epredia™ TL012MHRA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein einfaches und robustes Polymer-Detektionssystem mit einem Arbeitsschritt zur gleichzeitigen Darstellung von zwei Antigenen in blau und rot.
Mit dem einfachen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Lab Vision™ MultiVision™ Polymer-Detektionssystem können Sie in einem Schritt zwei Antigene gleichzeitig in Blau und Rot visualisieren.
Die innovativen, patentierten MultiVision AP- und HRP-Polymere bestehen aus kleineren Aminosäure-Polymeruntereinheiten, mit denen die Konflikte bei der Bindung des Zielproteins auf ein Minimum reduziert werden. Die geringe Polymergröße sorgt dank der verminderten Konflikte bei der Bindung zu einer gleichmäßigeren Färbung und besseren Signalverstärkung.
  • In Verbindung mit dem gebrauchsfertigen MultiVision-Polymer-Cocktail, der aus Anti-Maus-/Meerrettich-Peroxidase (HRP) und Anti-Kaninchen/alkalischer Phosphatase (AP) besteht, kann ein Primärantikörper-Cocktail Ihrer Wahl verwendet werden.
  • Das Cocktail wurde speziell auf Basis von MultiVision-Polymeren formuliert, die sich durch eine hohe Empfindlichkeit, Zeitersparnis und eine einfache Detektion auszeichnen.
  • Auf diese Weise werden neben einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis eine höhere Empfindlichkeit und eine bessere Antikörpereffizienz erzielt.
  • Keine Hintergrundfärbung durch die Abwesenheit von Biotin
  • Antigen-Spezifität: Anti-Maus-IgG (H+L), Anti-Kaninchen-IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidase und Phosphatase
  • Chromogen/Substrat: LVBlue/LVRed
Enthält:
TL-012-MHRA: 1 MultiVision Anti-Kaninchen/AP + Anti-Maus/HRP-Polymer Cocktail) (TL-012-RAM), 1 Ultra V-Block (TA-012-UB), 1 Wasserstoffperoxidase-Block (TA-012-HP), 1 LVBlue AP-Puffer (TA-075-TMM), 1 LVBlue Chromogen-Fläschchen 1 (TA-001-AB1), 1 LVBlue Chromogen-Fläschchen 2 (TA-001-AB2), 1 LVBlue Chromogen-Fläschchen 3 (TA-001-AB3), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 1 (TA-004-HR1), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 2 (TA-002-HR2), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 3 (TA-002-HR3), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 4 (TA-002-HR4), 1 Eindeckmittel (TA-005-UA)
Hinweis:
Das MultiVision-Polymer-Detektionssystem kann zur gleichzeitigen Darstellung von zwei Proteinen mit einem beliebigen Primärantikörper-Cocktail eingesetzt werden. Nach der Bindung der spezifischen Antikörper an die entsprechenden Antigene der Gewebeschnitte werden die Kaninchen- und Maus-Primärantikörper mit Hilfe eines speziell formulierten Cocktails aus Sekundärantikörper-Polymeren lokalisiert, der aus Anti-Maus-/Meerrettich-Peroxidase (HRP) + Anti-Kaninchen/alkalischer Phosphatase (AP) besteht. Das Aminosäurepolymer wird im Allgemeinen an AP- oder HRP-Enzyme und die Fab-Fragmente von Ziege-Anti-Kaninchen- oder Ziege-Anti-Maus-Immunglobuline konjugiert. Der Polymerkomplex wird dann mit dem LVBlue-Chromogen zunächst bezüglicher der AP-Aktivität und dann nach dem Waschen mit dem LVRed-Chromogen bezüglich der HRP-Aktivität sichtbar gemacht. Eine schwache nukleäre Gegenfärbung mit Hämatoxylin wird nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 12mL
Enthält TL-012-MHRA: 1 MultiVision Anti-Kaninchen/AP + Anti-Maus/HRP-Polymer Cocktail) (TL-012-RAM), 1 Ultra V-Block (TA-012-UB), 1 Wasserstoffperoxidase-Block (TA-012-HP), 1 LVBlue AP-Puffer (TA-075-TMM), 1 LVBlue Chromogen-Fläschchen 1 (TA-001-AB1), 1 LVBlue Chromogen-Fläschchen 2 (TA-001-AB2), 1 LVBlue Chromogen-Fläschchen 3 (TA-001-AB3), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 1 (TA-004-HR1), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 2 (TA-002-HR2), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 3 (TA-002-HR3), 1 LVRed Chromogen-Fläschchen 4 (TA-002-HR4), 1 Eindeckmittel (TA-005-UA)
Chromagen LVBlue/
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Lagerungsbedingungen Lagerung bei 2 bis 8 °C. Bis zu 12 Monate lang stabil. Chromogene lichtgeschützt lagern.
Enzym Peroxidase und Phosphatase
Produktlinie Lab Vision
Substrate LVRed