missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase (MPO) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™

Artikelnummer. 12663267 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Ready-to-Use
Packungsgröße:
1 Stück
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12663267 500 μL Concentrated 500 Mikroliter
12650170 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12336973 1 mL Concentrated 1 Stück
11544594 7 mL Ready-to-Use 7 Milliliter
12693267 12 mL Ready-to-Use 12 Milliliter
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12663267

Marke: Epredia RB373A1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Myeloperoxidase (MPO), Rabbit Polyclonal Ab is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.

Myeloperoxidase is an important enzyme used by granulocytes during phagocytic lysis of foreign particles engulfed. In normal tissues and in a variety of myeloproliferative disorders myeloid cells of both neutrophilic and eosinophilic types, at all stages of maturation, exhibit strong cytoplasmic reactivity for MPO. Erythroid precursors, megakaryocytes, lymphoid cells, mast cells, and plasma cells are nonreactive. MPO is not observed in the neoplastic cells of a wide variety of epithelial tumors and sarcomas. MPO is useful in differentiating between myeloid and lymphoid leukemias.

Host Species: Rabbit

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Purified human granulocytic MPO

Positive Control: Tonsil or spleen

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myeloperoxidase (MPO)
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Klon Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified human granulocytic MPO
Menge 500 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Enzyme
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Form Concentrated
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.