Learn More
Epredia™ Lab Vision™ NFκB/p65 (Rel A) Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Artikelnummer. 12633097 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Zusammensetzung:
Purified with BSA and Azide
Ready-to-use
Packungsgröße:
1 Milliliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Zusammensetzung unitSize
12633097 1 mL Concentrated Purified with BSA and Azide 1 Milliliter
12613107 7 mL Prediluted Ready-to-use 7 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 12633097
Marke: Epredia™ RB1638P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ NFκB/p65 (Rel A) Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
NFκ B is a heterodimer consisting of a 50kDa DNA binding subunit and a 65kDa transactivating subunit (RelA). The p50/p65 heterodimer is present in the cytoplasm in inactive form bound to its inhibitor, IdeltaB. Upon stimulation of cells with stimuli like LPS, Interleukin-1, IkB gets phosphorylated and degraded by proteosomes releasing the activated NFκB which goes to the nucleus inducing gene expression. NFκB was originally identified as transcriptional activator for kappa light chain gene in B cells.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit, Cow, Pig, Dog, Drosophila, Xenopus. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from the C-terminus of human NFκB protein
Molecular Weight: 65kDa
Positive Control: Jurkat cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NFkappaB/p65 (Rel A) Ab-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Klon Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Purified with BSA and Azide
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide from the C-terminus of human NFkappaB protein
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Transcription Regulation
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Canine, Drosophila, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Xenopus species
Form Concentrated
Isotype IgG