Learn More
p21 WAF1 Ab-11 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12612547 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Konjugat:
Biotin
Unconjugated
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Konjugat Konzentration unitSize
12612547 100 μL Biotin 200μg/mL 100 Mikroliter
12632547 500 μL Biotin 200μg/mL 500 Mikroliter
12662547 100 μL Unconjugated 200μg/mL 100 Mikroliter
12672547 500 μL Unconjugated 200μg/mL 500 Mikroliter
12652547 1 mL Unconjugated 200μg/mL -
12692547 100 μL Unconjugated 1mg/mL 100 Mikroliter
12682547 200 μL Unconjugated 1mg/mL 200 Mikroliter
7 options
Artikelnummer. 12612547
Marke: Epredia MS891B0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results with the Epredia™ p21WAF1 Ab-11, Mouse Monoclonal Antibody.
p21WAF1/Cip1/Sdi1/Pic1 is a tumor suppressor protein. Expression of p21WAF1 is induced by wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. The p21WAF1 protein binds to cyclin/CDK complexes and inhibits their kinase activity thereby stopping cell cycle progression. It also binds to PCNA (proliferating cell nuclear antigen) and blocks DNA replication but not the DNA repair process.
Host Species: Mouse
Clone: CP74
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: aa 1-80
Immunogen: Full-length human recombinant p21 protein
Molecular Weight: 21kDa
Positive Control: Raji, PC12 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native verified)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen p21superscriptWAF1superscript Ab-11
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CP74
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant p21 protein
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG2b