Learn More
p53 Ab-6 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12670377 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
12670377 100 μL 1mg/mL 100 Mikroliter
12680377 100 μL 200μg/mL 100 Mikroliter
12600387 200 μL 1mg/mL 200 Mikroliter
12690377 500 μL 200μg/mL 500 Mikroliter
12660377 1 mL 200μg/mL 1 Milliliter
5 options
Artikelnummer. 12670377
Marke: Epredia MS187P1ABX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-6, Mouse Monoclonal Antibody.
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.
Host Species: Mouse
Clone: DO-1
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Monkey and Cow. Reacts weakly with Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: aa 11-25
Immunogen: Recombinant human wild-type p53 protein expressed in E. coli
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: SKBR-3 cells or MDA-231 cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Flow Cytometry
  • Gel Supershift Assay
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen p53 Ab-6
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon DO-1
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human wild-type p53 protein expressed in E. coli
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Human, Non-human Primate
Form Concentrated
Isotype IgG2a