missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pan Cytokeratin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Artikelnummer. 10114804 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
100 Mikroliter
12 Milliliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
10114804 100 μL Concentrated 200μg/mL 1 Stück
12671087 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12651087 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12681087 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
12661087 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12641087 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12601097 7 mL Prediluted Prediluted 7 Milliliter
12611097 12 mL Ready-to-Use Prediluted 12 Milliliter
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10114804

Marke: Epredia MS343P0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Cytokeratin, Pan Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. The acidic keratins have molecular weights of 56.5, 55, 51, 50, 50', 48, 46, 45, and 40 kDa. The basic keratins have molecular weights of 65-67, 64, 59, 58, 56 and 52 kDa. Members of acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with cell type, differentiation status and environment. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

Host Species: Mouse

Clone: AE1/AE3

Isotype: IgG1 + IgG1

Species Reactivity: Human, Monkey, Cow, Rabbit, Mouse, Rat and Chicken. Others not known.

Immunogen: Human epidermal keratin

Positive Control: Skin, Lung CA

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytokeratin, Pan Ab-1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon AE1/AE3
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human epidermal keratin
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cytoskeletal Protein
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Chicken, Human, Mouse, Non-human Primate, Rabbit, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.