Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ wässriges Eindeckmittel
Artikelnummer. 12685925 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
30 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
6 Milliliter
Artikelnummer. 12685925
Marke: Epredia™ TA006FM
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbessern Sie die FITC-Intensität bei der Fluoreszenzmikroskopie mit dem Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Eindeckmedium auf Wasserbasis.
Verbessern Sie die FITC-Intensität bei der Fluoreszenzmikroskopie mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ PermaFluor™ Eindeckmedium auf Wasserbasis.
  • Reduziert den Farbschwund
  • Immobilisiert Deckgläser über Gewebeschnitten
Lagerungsbedingungen: Bei 2 bis 8 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern
Volumen (metrisch) 6 ml