Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ wässriges Eindeckmittel
Artikelnummer. 12695925 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
30 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
6 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12695925 30 ml 30 Milliliter
12685925 6 ml 6 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695925 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. TA030FM
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie die FITC-Intensität bei der Fluoreszenzmikroskopie mit dem Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Eindeckmedium auf Wasserbasis.
  • Reduziert den Farbschwund
  • Immobilisiert Deckgläser über Gewebeschnitten
Lagerungsbedingungen: Bei 2 bis 8 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern
Volumen (metrisch) 30 ml