Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ wässriges Eindeckmittel
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
30 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
6 Milliliter
Beschreibung
Verbessern Sie die FITC-Intensität bei der Fluoreszenzmikroskopie mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ PermaFluor™ Eindeckmedium auf Wasserbasis.
- Reduziert den Farbschwund
- Immobilisiert Deckgläser über Gewebeschnitten
Lagerungsbedingungen: Bei 2 bis 8 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern |
| Volumen (metrisch) | 6 ml |