Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung und Tween™ 20 (20X)
Verwenden Sie mit der Epredia™ Lab Vision™ Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung und Tween™ 20 (20X) einen Waschpuffer für Immunolabelling-Verfahren.
37.80 € - 206.00 €
Spezifikation
Produkttyp PBS und Tween
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anatomical Pathology
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12673967
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
TA-125-PT
125 mL
37.80 €
125 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12364443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
TA-999-PT
1.000 ml
206.00 €
1000 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung und Tween™ 20 (20X) einen Waschpuffer für Immunolabelling-Verfahren.
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • Wird zugegeben, um den Waschschritt zu verbessern, mit dem Resultat, dass die nicht-spezifische Hintergrundfärbung reduziert wird
  • Verbessert die Reagenzverteilung auf den Objektträgern
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab dem Datum der Herstellung 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.<
Spezifikation
Spezifikation
PBS und Tween
Anatomical Pathology
20X
Raumtemperatur
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen