Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 12642197 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12642197 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12652197 500 μL Concentrated 500 Mikroliter
12632197 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12622197 7 mL Prediluted 7 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 12642197
Marke: Epredia™ MS734S0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states with the Epredia™ Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
Host Species: Mouse
Clone: 8A9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Molecular Weight: 60-70kDa
Positive Control: Placenta or seminoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 8A9
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cancer and Tumor Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ