Learn More
Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12650727 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Konjugat:
Biotin
Unconjugated
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Konjugat Form Konzentration unitSize
12650727 500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12640727 100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12630727 1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12670727 100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12690727 100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12600737 200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
12680727 500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12660727 1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12640737 7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted 7 Milliliter
9 options
Artikelnummer. 12650727
Marke: Epredia MS261B1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Prohibitin is an evolutionarily conserved protein located in the inner membrane of mitochondria. Prohibitin appears to be a very reliable marker of mitochondria. Prohibitin shows antiproliferative activity and has been proposed to play a role in normal cell cycle regulation, replicative senescence, cellular immortalization, and tumor suppression.
Host Species: Mouse
Clone: II-14-10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Rat, Mouse, and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant rat prohibitin protein
Molecular Weight: 30kDa
Positive Control: MAD109 or PC12 cells, Heart
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon II-14-10
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant rat prohibitin protein
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Chicken, Human, Mouse, Pig, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG1