Learn More
S100 Protein Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12630857 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Konjugat:
Biotin
Unconjugated
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Konzentration:
200μg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Konjugat Form Konzentration unitSize
12630857 1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12640857 100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12650857 500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12670857 100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12680857 500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12660857 1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12630867 7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted 7 Milliliter
12640867 12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted 12 Milliliter
8 options
Artikelnummer. 12630857
Marke: Epredia MS296B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ S100 Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody..
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.
Host Species: Mouse
Clone: 4C4.9
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Cow, Rat and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified bovine brain S100 protein
Molecular Weight: ∽22kDa (nonreduced); ∽11kDa (reduced)
Positive Control: Melanoma or Schwannoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen S100 Protein Ab-1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 4C4.9
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified bovine brain S100 protein
Menge 1 mL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Human, Mouse, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG2a