Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Gewebe-Microarray (TMA) Builder
Artikelnummer. 12634037 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
6 x 4 array
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12634037 6 x 4 array
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12634037 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. TMA001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vergleichen Sie mit dem Epredia™ Labor VisionTM Gewebe-Microarray (TMA) Builder eine Vielzahl von molekularen und Protein-Parametern im Gewebe aus vielen Proben.
Wie beim DNA-Chip, der die Genome nach Änderungen oder abnormaler Genexpression scannt, ermöglicht das Gewebe-Microarray (Tissue Microarray, TMA) die parallele Verarbeitung von biologischen Proben. Die TMA-Technologie kann zur Identifizierung diagnostische Marker, Parameter zur Vorhersage der Aggressivität eines Krebstumors und anderer biologischer Merkmale von Tumorzellen verwendet werden.
Merkmale:
  • Eine Form wird verwendet, um einen Empfänger-Paraffinblock mit 24 2,0 mm-Löchern in einer 6 x 4-Anordnung zu fertigen.
  • Der Gewebe-Stanzextraktor entnimmt Kerne aus den vorhandenen in Paraffin eingebetteten Gewebeblöcken und injiziert die Gewebekerne in die Löcher des Empfängerblocks.
  • Blöcke können in Scheiben zerlegt werden, in Hunderte von aufeinander folgende Abschnitte von jeweils 3 bis 4 μm, wodurch es möglich ist, schnell Hunderte von Parametern im gleichen Probensatz zu analysieren.
Lieferumfang:
  • Zweiteiliges Formset
  • Stanzextraktor
  • Schrauben für die Form
Empfohlen für:
  • Screening mit hohem Durchsatz
  • Schnelles Screening von neuartigen Genen oder Protein-Expressionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TMA-Builder mit 6 x 4-Anordnung
Typ Gewebe-Mikroarray Builder
Array 6 x 4