Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x)
Artikelnummer. 12678286 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12678286 50 ml 50 Milliliter
12688286 125 ml 125 Milliliter
12698286 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12678286 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. AP9005050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x).
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
  • 100x Stammlösung
  • 100 mM Tris-HCl-Puffer, pH 10,0
  • Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 10-fach verdünnen.
Lagerungsbedingungen: Bei 2 bis 8 °C lagern. Bis zu 18 Monate lang stabil. Enthält keine Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C.
Verdünnung 10X
Produkttyp HIER
Menge 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie
pH 10
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris-HCl Buffer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride