Learn More
Troponin T (Cardiac Isoform) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12660847 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
200μg/mL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12660847 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12620857 7 mL Prediluted - 7 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 12660847
Marke: Epredia MS295P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Troponin T is a thin filament regulatory protein of striated muscle that binds to troponin C and I and to tropomyosin and is required for calcium-dependent ATPase activity of myofibrillar proteins. It is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. This expression in the human heart is affected by heart failure.
Host Species: Mouse
Clone: 13-11
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Dog, Rabbit, Rat, Mouse, Guinea Pig, Chicken, Sparrow and Goldfish. Does not react with frog.
Epitope: FMPNLVPPKI (5' region of the cardiac gene exon 10)
Immunogen: Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
Positive Control: Cardiac muscle
Cellular Localization: Mostly over the I bands in myofibrils Ab-1 specifically recognizes the cardiac isoform of Troponin T (cTnT).
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Electron Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 13-11
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Muscle Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Canine, Chicken, Goldfish, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sparrow
Form Concentrated
Isotype IgG1