Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detektionssystem: HRP-Polymer (gebrauchsfertig)
Artikelnummer. 12634007 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
60mL
125mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
60 Milliliter
Artikelnummer. 12634007
Marke: Epredia™ TL060HLJ
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie die Vorteile eines einschrittigen Polymersystems, das zusammen mit dem Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Nachweissystem eine höhere Empfindlichkeit, Zeitersparnis und einfachen Nachweis bietet: HRP-Polymer (gebrauchsfertig).
Nutzen Sie die Vorteile eines Polymer-Systems in nur einem Arbeitsschritt, das mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Nachweissystem eine höhere Empfindlichkeit, Zeitersparnis und einfache Detektion bietet: HRP-Polymer (gebrauchsfertig).
UltraVision ONE ist ein robustes Polymersystem mit einem Arbeitsschritt, das sich durch optimale Empfindlichkeit, Zeitersparnis und eine einfache Detektion auszeichnet. UltraVision ONE HRP-Polymer ist innovative, patentierte Technologie. Das Polymersystem besteht aus kleineren Aminosäure-Polymeruntereinheiten, welche die Konflikte bei der Bindung des Zielproteins minimieren. Verminderte Konflikte bei der Bindung führen zu einer gleichmäßigeren Färbung und besseren Signalverstärkung. Schließlich gibt dies dem Anwender eine höhere Sensitivität und Antikörperwirksamkeit. UltraVision ONE HRP-Polymer ermöglicht es, mit weniger Antikörper ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Da dieses System Biotin-frei ist, stellt die bei herkömmlichen Nachweismethoden auf Biotin-Basis auftretende Hintergrundfärbung kein Problem mehr dar. Für eine optimale Auswertung müssen geeignete Positiv- und Negativkontrollen mitgeführt werden.
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidase
  • Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Im Lieferumfang enthalten:
TL-060-HL: 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml UltraVision ONE HRP-Polymer (TL-060-PHJ)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml UltraVision ONE HRP-Polymer (TL-125-PHJ)
Hinweis:
Das UltraVision ONE HRP-Polymer-Detektionssystem dient zur Detektion von Kaninchen- und Maus-Immunglobulinen, die an das Antigen in den Gewebeschnitten gebunden sind. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Polymer-Formulierung lokalisiert. Das Aminosäurepolymer wird an Meerrettich-Peroxidase und die Fab-Fragmente von Ziege-Anti-Kaninchen und Ziege-Anti-Maus konjugiert. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zählwert 300 bis 600 Tests
Menge 60mL
Enthält 60 ml Ultra-V-Block (TA-060-UB), 60 ml UltraVision ONE HRP Polymer (TL-060-PHJ)
Chromagen Nicht enthalten
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Lagerungsbedingungen 2°bis 8 °C. Jede Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Enzym Peroxidase
Substrate Nicht enthalten