missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-7 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Artikelnummer. 12649876 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Form:
Concentrated
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12649876 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12639876 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12659876 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12669876 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
12629876 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12649876

Marke: Epredia MS1467P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody.

VEGF which is a homodimeric, disulfide-linked glycoprotein involved in angiogenesis which promotes tumor progression and metastasis. It exhibits potent mitogenic and permeability inducing properties specific for the vascular endothelium. Of the four isoforms of VEGF, the smaller two, VEGF165 and VEGF121, are secreted proteins and act as diffusible agents, whereas the larger two (VEGF189 and VEGF206) remain cell associated.

Host Species: Mouse

Clone: VG1

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Recombinant VEGF protein

Molecular Weight: 19-22kDa (reduced)

Positive Control: VEGF165 recombinant protein, Angiosarcoma

Cellular Localization: Cytoplasmic, cell surface and extracellular matrix Ab-7 does not neutralize the bioactivity of VEGF.

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-7
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon VG1
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant VEGF protein
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.