Learn More
Vimentin Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. p-4559173 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Konjugat:
Biotin
Unconjugated
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Konjugat Form Konzentration unitSize
12679506 100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12689506 500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12669506 1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12629516 100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12639516 200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
12619516 500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12699506 1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12669516 7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted 7 Milliliter
12679516 12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted 12 Milliliter
9 options
Artikelnummer. 12679506
Marke: Epredia MS129B0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Vimentin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Vimentin is the main intermediate filament protein in mesenchymal cells and is therefore of value in the differential diagnosis of undifferentiated neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: V9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Rat, Horse, Chicken, Cow, Cat, Dog, Human and Pig. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified vimentin from pig eye lens
Molecular Weight: 57-60kDa
Positive Control: Sarcomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Vimentin Ab-2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon V9
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified vimentin from pig eye lens
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cytoskeletal Protein
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Canine, Chicken, Equine, Feline, Gerbil, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Pig, Rabbit, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ