Learn More
Epredia™ Lab Vision™ XRCC1 (X-Ray Repair Cross Complementing Protein 1) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ XRCC1 (X-Ray Repair Cross Complementing Protein 1) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
175.00 € - 836.40 €
Spezifikation
Klon 144
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12689746
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1393-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12699746
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1393-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12619756
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1393-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12609756
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1393-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12659756
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1393-R7
7 mL Ready-to-Use Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
X-Ray Repair Cross Complementing (XRCC1) plays a role in excision repair of DNA after ionizing irradiation. XRCC1 binds to DNA ligase III through the C-terminal 96 amino acids and to DNA polymerase β through the N-terminal half. In testis XRCC1 is expressed at high levels. Cells with a mutation of this gene exhibit decreased single strand break repair and reduced recombination repair. They show increased double strand breaks, and sister chromatid exchange is increased up to 10-fold. The XRCC1 might serve as a scaffold protein during base excision-repair.
Host Species: Mouse
Clone: 144
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human XRCC1 protein
Molecular Weight: 85kDa
Positive Control: Ls174T, or HeLa cells; normal testis
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
144
Monoclonal
Mouse
DNA Repair
Recombinant human XRCC1 protein
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ