Learn More
Miele Professional™ Laborwaschanlage PLW 8683 CD [U GD DC5 CM LAN] mit Flüssigkeitsdosierung, DryPlus, Leitfähigkeitsüberwachung und Überwachungspaket
Artikelnummer. 30533268 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
400 V, 50 Hz 3N
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
30533268 400 V, 50 Hz 3N 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533268 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12799580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16870.00 €
    14718.00 € / 1 Bögen
    Sparen 2152.00 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Flüssigkeitsdosierung und effizienter Heißlufttrocknung – DryPlus
  • Leistung/Zyklus, z.B. 128 ST Laborflaschen oder 98 ST Pipetten
  • Umfassende, vollständig flexible Programmierung für Ihre Anforderungen
  • Leistungsstarke, drehzahlvariable und äußerst robuste Pumpe
  • Trocknungsgerät DryPlus für anspruchsvolle Laborglaswaren
  • Flexibel und einfach – modulare Lastenträger& EasyLoad System
  • Funktionserweiterung durch Nachrüstsätze möglich
  • Sicherheit durch Überwachung – Überwachung von Waschdruck und Sprüharm
  • Effiziente Heißlufttrocknung – DryPlus-Konnektivität serienmäßig über WLAN oder Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display Vollfarb-Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Laborwaschmaschine/Trockner
Flussrate 500 l/min
Max. Druck 1000 kPa
Mindestdruck Reinwasser 200 kPa
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Laborglaswaren
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasch- und Desinfektionsgeräte
Enthält DRYPLUS
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C bis 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 65 °C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C bis 65 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 23 5/8 in.
Tiefe (metrisch) 60.00 cm
Höhe (angloamerikanisch) 32 5/16 in.
Höhe (metrisch) 82.00 cm
Breite (angloamerikanisch) 35 3/8 in.
Breite (metrisch) 89.80 cm
Elektrische Anforderungen 400 V, 50 Hz 3N
Spannung 400 V
Frequenz 50 Hz