missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray

Artikelnummer. p-200113575 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Größe:
100 ml
450 mL
1,8 L
Packungsgröße:
1.80 Liter
100 Milliliter
450 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281213

Marke: MP Biomedicals 093051149

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

IVD-grade isothiazolone antimicrobial agents, highly efficient, eco-friendly and non-corrosive.

  • MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray is a broad-spectrum, efficient, stable, low-toxicity microbicide and preservative solution
  • Specifically developed to inhibit and eliminate, Viruses, Bacteria, Fungi, Mycoplasma, and molds in incubators, biological safety cabinets, and ultra-clean benches
  • This product effectively eliminates various microorganisms that affect cell culture, and the inhibitory effect on bacteria, fungi, spores, and conidia can last for 7-10 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Disinfectant Spray
Color-coded No
Form Liquid Spray
Scent Unscented
Sterilität Non-sterile
Größe 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt